tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10007129-5EA 539 EUR
CAYM10007129-5 CAYM10007129-1
tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Kaava: C₁₂H₁₅BrO₂
MW: 271,15 g/mol
CAS-numero: 108052-76-2