Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A19078.06EA 138 EUR
A19078.06 A19078.03 A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Kaava: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07
Sulamispiste: 39…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00673014
CAS-numero: 148547-19-7
EINECS: 000-000-0