Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33438.14EA 679 EUR
H33438.03 H33438.14 H33438.06
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Kaava: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61
Sulamispiste: 103…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173929
CAS-numero: 42521-10-8