Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19869.06EA 309 EUR
L19869.06 L19869.03
Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Kaava: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15
Sulamispiste: 145…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039316
CAS-numero: 6937-03-7
EINECS: 000-000-0