3-Decylthiophene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD2098-5GEA
163
EUR
TCIAD2098-5G
TCIAD2098-1G
3-Decylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Decylthiophene
Kaava:
C₁₄H₂₄S MW: 224,40 g/mol |
MDL numero:
MFCD00143180 CAS-numero: 65016-55-9 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |