3-Hexadecylthiophene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27371.06EA 883 EUR
H27371.06 H27371.03
3-Hexadecylthiophene ≥97%
3-Hexadecylthiophene
Kaava: C₂₀H₃₆S
MW: 308,57 g/mol
Sulamispiste: 27…32 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368973
CAS-numero: 119269-24-8