3-Undecylthiophene ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAU0056-5GEA 352 EUR
TCIAU0056-5G TCIAU0056-1G
3-Undecylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Undecylthiophene
Kaava: C₁₅H₂₆S
MW: 238,4300 g/mol
Kiehumispiste: 166°C
MDL numero: MFCD00130144
CAS-numero: 129607-86-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/17/28997217.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %