2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L06870.06EA 445 EUR
L06870.06 L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Kaava: C₈H₇NS
Kiehumispiste: 116…117 °C (5 mmHg)
Sulamispiste: 33…38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015557
CAS-numero: 6609-54-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III