1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A18373.06EA 109 EUR
A18373.06 A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Kaava: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Kiehumispiste: 185…186 °C
Tiheys: 0,903
Leimahduspiste: 57 °C (134 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006516
CAS-numero: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
ADR: 3,III