Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO326390010EA 55.7 EUR
ACRO326390010 ACRO326390050
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Kaava: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Sulamispiste: 106…110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01320686
CAS-numero: 84228-44-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %