Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15348.22EA 491 EUR
A15348.22 A15348.06 A15348.14
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19
Sulamispiste: 113…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025206
CAS-numero: 18595-18-1