3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54813.03EA 247 EUR
H54813.03 H54813.MD
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole ≥97%
3-(4-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Kaava: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02650635
CAS-numero: 16151-03-4