4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB09518DAEA 0 EUR
CHMPBTB09518.250 MAYBBTB09518DA
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MW: 281,1340 g/mol
MDL numero: MFCD00173652
CAS-numero: 66742-56-1