5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52891.MDEA 136 EUR
H52891.MD H52891.03
5-Methyl-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
MDL numero: MFCD03428528
CAS-numero: 173999-18-3