Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J63487.K3EA 118 EUR
J63487.K3 J63487.K7
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Running Buffers
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358