Tween® 20 (Polysorbate) 10% vesiliuos, Proteomics Grade
Toimittaja: G Bioscienes
DG012EA 534 EUR
DG012 DG011
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vesiliuos, Proteomics Grade
Tween® 20 (Polysorbate)
Kaava: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00165986
CAS-numero: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3