Hopeanitraatti 0.025 mol/l (0.025 N)
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
88017.320EA 171 EUR
88017.320
Hopeanitraatti 0.025 mol/l (0.025 N)
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg