Turvalansetit, VITREX® STERILANCE® Lite II
VITREX® STERILANCE®
233-0136EA 32.2 EUR
MODU378113
Turvalansetit, VITREX® STERILANCE® Lite II
Turvalansetit kapillaariverinäytteenottoon.
  • Terä on täysin suojattu ennen käyttöä ja käytön jälkeen
  • Esiladattu ja painikekäyttöinen
  • Laadukas erittäin terävä kolmisärmäinen neula, hyvä pistonopeus
A variety of point configurations and penetration depths suit most capillary blood requirements.