Materiaalina korroosionkestävä ruostumaton teräs, AISI-tyyppi 316 L (1.4404), hygieeninen malli, jossa kaikki saumat on hitsattu.
Särkymättömät teräspullot soveltuvat vaarallisten nesteiden, kuten liuottimien ja reagenssien, turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen. Pullo ei tarvitse kuljetukseen lisäsuojaa pakkauksesta. Pullojen sisäpuolen sileä pinnoite on säädöksen IIIc (DIN 17441) vaatimusten mukainen. Pyöristetyt sisäkulmat helpottavat puhdistusta. Kestävä ulkopinta kiillotettua ja harjattua terästä. Pulloissa on 45 mm erikoiskierre ja kiinteä kaatonokka. Mukana toimitetaan GL 45 -kierrekorkki (ruostumatonta terästä) sekä PTFE-tiiviste sekä YK-sertifiointimerkintä ja -koodi.
- Säiliö vaarallisten ja vaarattomien nesteiden kuljetukseen
- Arvokkaiden nesteiden, kuten erittäin puhtaiden hienokemikaalien, lääkeaineiden tai kosmetiikkatuotteiden, säilytykseen
- Valoherkkien nesteiden säilytykseen
Särkymättömät teräspullot soveltuvat vaarallisten nesteiden, kuten liuottimien ja reagenssien, turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen. Pullo ei tarvitse kuljetukseen lisäsuojaa pakkauksesta. Pullojen sisäpuolen sileä pinnoite on säädöksen IIIc (DIN 17441) vaatimusten mukainen. Pyöristetyt sisäkulmat helpottavat puhdistusta. Kestävä ulkopinta kiillotettua ja harjattua terästä. Pulloissa on 45 mm erikoiskierre ja kiinteä kaatonokka. Mukana toimitetaan GL 45 -kierrekorkki (ruostumatonta terästä) sekä PTFE-tiiviste sekä YK-sertifiointimerkintä ja -koodi.
- Säiliö vaarallisten ja vaarattomien nesteiden kuljetukseen
- Arvokkaiden nesteiden, kuten erittäin puhtaiden hienokemikaalien, lääkeaineiden tai kosmetiikkatuotteiden, säilytykseen
- Valoherkkien nesteiden säilytykseen
Sertifioitu YK-standardien vaatimusten mukaisesti, soveltuu HAZMAT-luokan 3 syttyville nesteille, jotka kuuluvat YK-pakkausluokan I (suuri vaara) ja luokkien II (kohtalainen vaara) ja III (vähäinen vaara) vaarallisiin aineisiin. Soveltuu nesteille, joiden suhteellinen tiheys on enintään 2,0.
Kansainväliset säännökset voivat muuttua, joten käyttäjä on vastuussa kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta.
Tärkeää: YK-sertifiointi edellyttää pullon mukana toimitetun ruostumattomasta teräksestä valmistetun 45 mm DURAN Group -korkin käyttöä.