PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Toimittaja: Quantabio
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
733-2322EA 2400 EUR
733-2322 733-2330 733-2329 733-2328 733-2327 733-2326 733-2325 733-2324 733-2323
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Nukleiinihapporeagenssit qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
  • Tarkasti testattu: Yleisimmät inhibiittorit, kuten polysakkaridit, hemoglobiini, humushappo ja melaniini, eivät vaikuta reagenssiin
  • Monikäyttöinen: Soveltuu sekä nopeisiin että tavallisiin qPCR-sykleihin
  • Laaja dynaaminen alue: Saat arvokkaista näytteistä aina luotettavia tietoja