VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Toimittaja: VWR
VWR®
521-1749EA 6390 EUR
521-1749 521-1750
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
Nämä monipuoliset sentrifugit soveltuvat kaikenlaiseen rutiinikäyttöön lääketeollisuudessa, biotekniikassa sekä akateeminen tutkimustyössä. Ne ovat tilavia ja ergonomisia laitteita, jotka helpottavat työpöydällä.
  • Auto-Lock® III -roottorijärjestelmässä roottorin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja, sillä se onnistuu nopeasti vain yhdellä painikkeen painalluksella. Tämä myös helpottaa puhdistamista
  • Aerosolitiivistä ClickSeal®-kannenkiinnitystä voit käyttää hansikkaat kädessä ja myös yhdellä kädellä. Kierrekorkkeja tai hankalia kiinnikkeitä ei enää tarvita
  • SMARTSpin®-tekniikka optimoi kiihtyvyyden, jarrutuksen ja jäännöskuorman tasapainon. Siksi käyttö on turvallista, ajo sujuvaa ja erottelut toistettavissa
  • Aikaa säästävä pulssitoiminto on tarkoitettu lyhyisiin ajoihin
  • Intuitiiviset säätimet ja suuri, kirkas LCD-näyttö helpottavat käyttöä ja ohjelmointia
Mega Star -sentrifugeja on sekä ilmajäähdytteisinä että jäähdyttävinä. Jäähdyttävä malli, jossa on esijäähdytystoiminto, soveltuu lämpötilaherkkien näytteiden käsittelyyn välillä −10...+40 °C.
TX-400 swing-out-roottori: Tarkoitettu monenlaiseen laboratoriokäyttöön. Siihen sopii neljä 400 ml:n, 76×5/7 ml:n verinäyteputkia tai jopa 36 15 ml:n kartioputkea / ajo. joten se soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin.
Tilaustiedot: toimitukseen sisältyy sentrifugi, roottori, neljä pyöreää kannatinta, neljä ClickSeal®-kantta ja kaksi virtajohtoa (EU- ja UK-pistoke). Adapterit on tilattava erikseen. Sentrifugeissa voi käyttää kaikkia Megafuge 16/16R -sentrifugeihin sopivia roottoreita. Lisäroottoreita on saatavana erikseen.