VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Toimittaja: VWR
VWR®
521-1752EA 10710 EUR
521-1752 521-1751
VWR® Mega Star 3.0/3.0R, Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
Nämä monipuoliset sentrifugit soveltuvat kaikenlaiseen rutiinikäyttöön lääketeollisuudessa, biotekniikassa sekä akateeminen tutkimustyössä. Ne ovat tilavia ja ergonomisia laitteita, jotka helpottavat työpöydällä.
  • Auto-Lock® III -roottorijärjestelmässä roottorin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja, sillä se onnistuu nopeasti vain yhdellä painikkeen painalluksella. Tämä myös helpottaa puhdistamista
  • Aerosolitiivistä ClickSeal®-kannen kiinnitystä voit käyttää hansikkaat kädessä ja myös yhdellä kädellä Kierrekorkkeja tai hankalia kiinnikkeitä ei enää tarvita
  • SMARTSpin®-tekniikka optimoi kiihtyvyyden, jarrutuksen ja jäännöskuorman tasapainon. Siksi käyttö on turvallista, ajo sujuvaa ja erottelut toistettavissa
  • Aikaa säästävä pulssitoiminto on tarkoitettu lyhyisiin ajoihin
  • Intuitiiviset säätimet ja suuri, kirkas LCD-näyttö helpottavat käyttöä ja ohjelmointia
Mega Star -sentrifugeja on sekä ilmajäähdytteisinä että jäähdyttävinä. Jäähdyttävä malli, jossa on esijäähdytystoiminto, soveltuu lämpötilaherkkien näytteiden käsittelyyn välillä −10 to +40 °C.
TX-750 swing-out-roottori: tehokas (4×750 ml) roottori parantaa tuottavuutta, koska yhdellä käyttökerralla voi käsitellä jopa 196 kpl 5/7 ml:n veriputkia tai 28 kpl 50 ml:n kartioputkia.
Tilaustiedot: toimitetaan täydellisinä pakkauksina, jotka sisältävät sentrifugin, roottorin, neljä pyöreää kannatinta, neljä ClickSeal®-kantta ja kaksi virtajohtoa (EU- ja UK-pistoke). Adapterit on tilattava erikseen.
Sentrifugeissa voi käyttää kaikkia Megafuge 40/40R -sentrifugeihin sopivia roottoreita. Lisäroottoreita on saatavana erikseen.