Punnitusastiat, kertakäyttöiset
Toimittaja: Korff
KORF60505EA 91.9 EUR
KORF60505 611-9035 KORF60540 KORF60550 KORF60560 KORF60530 611-9034 611-9033 KORF60558 611-9032 KORF60545 611-9031
Punnitusastiat, kertakäyttöiset
Punnitusastiat Punnitusastiat
Alumiini.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Weighing/drying pan, oil-free, ideal for general purpose weighing, dispensing, storage and drying.