Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41281.06EA 101 EUR
41281.06 41281.22 41281.14
Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996% (metals basis)
Sodium hydroxide monohydrate
Kaava: HNaO·1H₂O
Kiehumispiste: 1390 °C
Sulamispiste: 318,4 °C
Tiheys: 2,13
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149229
CAS-numero: 12179-02-1
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,II