Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Toimittaja: Molekula
MOLEM88590683EA 151 EUR
MOLEM88590683
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Kaava: C₁₅H₂₇NO₃S
MW: 301,4500 g/mol
MDL numero: MFCD00011831
CAS-numero: 733-44-8
EINECS: 211-992-1