(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H54042.MDEA 95.2 EUR
H54042.MD H54042.06 H54042.03
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Kaava: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Sulamispiste: 188…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064937
CAS-numero: 560-09-8