Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33967.03EA 247 EUR
H33967.03 H33967.09 H33967.06
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate 96%
Ethyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate
Kaava: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,60
Kiehumispiste: 64…66 °C (0,008 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06656414
CAS-numero: 128073-16-5