Buffers, MES, 1,0 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J61656.APEA 257 EUR
J61656.AP J60763.AP J61656.AK J62752.AP J61556.AP J62752.AK J61556.AK J62231.AP J63341.AK J62720.AP J60763.AK J61587.AP J62720.AK J61960.AP J61587.AK J62231.AK J63341.AP J61960.AK
Buffers, MES, 1,0 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848