Buffers, MES, 0,2 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60930.AKEA 140 EUR
J60930.AK J63257.AP J63257.AK J60930.AP
Buffers, MES, 0,2 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 145224-94-8
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00283848