Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J60068.APEA 266 EUR
J60068.AP J60068.AK J63637.AK J62902.AP J63637.AP J62902.AK
Buffers, sodium borate, 0,5 M solutions
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
CAS No.: 1330-43-4
MDL No.: MFCD00081185