Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, lanka, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
41039.G5EA 684 EUR
41039.G5 41039.G6 41039.G1
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, lanka, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten (gold coated)
Kaava: W
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9