Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, lanka, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
45086.G5EA 822 EUR
45086.G5 45086.G1
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, lanka, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Tungsten (gold coated)
Kaava: W
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9