Tungsten (platinium coated), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
13630.G1EA 423 EUR
13630.G1 13630.G5
Tungsten (platinium coated), lanka, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten (platinium coated)
Kaava: W
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011461
CAS-numero: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9