Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Toimittaja: Thermo Scientific
33541.03EA 135 EUR
33541.03 33541.06 33541.MD
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Kaava: C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆
MW: 1037,49 g/mol
Sulamispiste: 203…207 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064655
CAS-numero: 17631-68-4
EINECS: 241-616-1