trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10006.03EA 280 EUR
10006.03 10006.02
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II) (27,1% Pd)
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013123
CAS-numero: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
ADR: 6.1,III