(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti) 5% vesiliuos
Toimittaja: G Bioscienes
Synonyms: CHAPS
DG097EA 288 EUR
DG097
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti) 5% vesiliuos
(3-((3-kolamidopropyyli)dimetyyliammonio)-1-propaanisulfonaatti)
Kaava: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00081083
CAS-numero: 75621-03-3