3-Benzylidenephthalide
Toimittaja: Molekula
MOLE11758738-500GEA 136 EUR
MOLE11758738-500G
3-Benzylidenephthalide
3-Benzylidenephthalide
Kaava: C₁₅H₁₀O₂
MDL numero: MFCD00005929
CAS-numero: 575-61-1
EINECS: 209-388-8