1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51523.03EA 631 EUR
H51523.03
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole ≥90%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Kaava: C₁₆H₃₂N₂Sn
MW: 371,15
MDL numero: MFCD01319030
CAS-numero: 105494-69-7
ADR: 6.1,III