2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51574.03EA 1050 EUR
H51574.03
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine
Kaava: C₁₇H₃₂N₂O₂SSn
MW: 447,22 g/mol
MDL numero: MFCD07787379
CAS-numero: 122476-85-1
ADR: 6.1,III