5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H51458.03EA 532 EUR
H51458.03 H51458.MD
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Kaava: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,13 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01319056
CAS-numero: 144173-85-3
ADR: 6.1,III