1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H50263.06EA 1600 EUR
H50263.06 H50263.03
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Kaava: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
MW: 279,69 g/mol
Kiehumispiste: 128 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00238856
CAS-numero: 231953-40-5
ADR: 8,III