3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥98%
Varoitus
H50991.MDEA 143 EUR
H50991.MD
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine ≥98%
3-(2-Chloro-5-methylphenoxy)piperidine
Kaava: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225,72 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08061103
CAS-numero: 902837-30-3