3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51180.MDEA 168 EUR
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₅Cl₂NO
MW: 248,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11870724
CAS-numero: 1185301-51-2