4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50812.03EA 565 EUR
H50812.03 H50812.MD
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine ≥97%
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Kaava: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,25 g/mol
Sulamispiste: 71…73 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06656166
CAS-numero: 287952-67-4