4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H51178.03EA 816 EUR
H51178.03
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride 95%
4-[2-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine hydrochloride
Kaava: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
MW: 297,71 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11870723
CAS-numero: 950649-05-5