4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50813.03EA 627 EUR
H50813.03 H50813.MD
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Kaava: C₁₂H₁₄F₃NO
MW: 245,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06248881
CAS-numero: 824390-04-7