4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Varoitus
H50964.03EA 590 EUR
H50964.03 H50964.MD
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Kaava: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08061092
CAS-numero: 162402-37-1