3-Phenoxypiperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50912.MDEA 196 EUR
H50912.MD H50912.03
3-Phenoxypiperidine ≥97%
3-Phenoxypiperidine
Kaava: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04117746
CAS-numero: 151666-08-9