4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50950.MDEA 165 EUR
H50950.MD H50950.03
4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Kaava: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Sulamispiste: 190…191 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06248345
CAS-numero: 63843-46-9