Choline iodide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L00860.09EA 73.6 EUR
L00860.09 L00860.30 L00860.18
Choline iodide ≥98%
Choline iodide
Kaava: C₅H₁₄INO
MW: 231,08
Sulamispiste: ∼ 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011900
CAS-numero: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2